Documenti fondamentali
L040030
Sigma-Aldrich
Cap A
configured for ABI
Scegli un formato
6 X 180 ML
CHF 245.00
2.5 L
CHF 290.00
6 X 450 ML
CHF 575.00
CHF 245.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 X 180 ML
CHF 245.00
2.5 L
CHF 290.00
6 X 450 ML
CHF 575.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
CHF 245.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Stato
liquid
Durata
365 days
Concentrazione
97.0-119.0 g/L (Acetic Anhydride content, titration)
Colore
clear colorless, to brownish
Compatibilità
configured for ABI
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Cap A solution contains acetic anhydrideanhydride, lutidine and tetrahydrofuran (THF). It is used after the phosphoramidite reaction/coupling step. The solution is configured for ABI.
Azioni biochim/fisiol
Cap A solution aborts chains bearing unreacted 5′ hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′ hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Nota sulla preparazione
Tetrahydrofurane / Lutidine / Acetic Anhydride 8/1/1 (v/v/v)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
6.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-14.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
ETT Activator 0.25 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen, configured for MerMade, configured for ABI 3900
Sigma-Aldrich
L030080
ETT Activator
Cap B
Sigma-Aldrich
L050083
Cap B
Oxidizer 0.1 M, configured for ABI
Sigma-Aldrich
L060030
Oxidizer
Oxidizer 0.02 M, configured for ABI
Sigma-Aldrich
L060060
Oxidizer