Documenti fondamentali
L040082
Sigma-Aldrich
Cap A
Scegli un formato
45 L
CHF 2’700.00
CHF 2’700.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
45 L
CHF 2’700.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
CHF 2’700.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Nota sulla preparazione
Acetic Anhydride / Tetrahydrofurane 9.1/90.9 (v/v)
Altre note
Cap A solution, containing acetic anhydride and tetrahydrofuran (THF), is used after the phosphoramidite reaction/coupling step. This solution aborts chains bearing unreacted 5′hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
6.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-14.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Cap B1 configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Sigma-Aldrich
L050050
Cap B1
TCA Deblock
Sigma-Aldrich
L020000
TCA Deblock
Cap B2 configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Sigma-Aldrich
L050150
Cap B2