Documenti fondamentali
L060050
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.05 M, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Scegli un formato
1 L
CHF 442.00
4 X 2.5 L
CHF 862.00
6 X 1 L
CHF 962.00
CHF 442.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 442.00
4 X 2.5 L
CHF 862.00
6 X 1 L
CHF 962.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
CHF 442.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Stato
liquid
Durata
180 days
Concentrazione
11.4-14.0 g/L (Iodine content, titration)
Colore
clear
pH
8.5 (20 °C, 15 g/L)
P. ebollizione
115 °C/1,013 hPa
Punto di fusione
<-40 °C
Compatibilità
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Oxidizer solution, containing pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
Nota sulla preparazione
Pyridine / Water / Iodine 9/1/12,7 (v/v/w)
Note legali
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)