Documenti fondamentali
L070030
Sigma-Aldrich
Fast Deprotection Cap A
configured for ABI
Scegli un formato
6 X 180 ML
CHF 348.00
CHF 348.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 X 180 ML
CHF 348.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
CHF 348.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
Colore
clear
Compatibilità
configured for ABI
Nota sulla preparazione
Tetrahydrofurane / TAC2O 100/5 (v/w)
Altre note
Fast Deprotection Cap A solution must be used for synthesis with Sigma-Aldrich′s TAC-protected phosphoramidites. Fast Deprotection Cap A solution, containing tert-butylphenoxyacetyl acetic anhydride (TAC2O) in tetrahydrofuran, is used in place of Cap A solution to ensure that the displacement of tert-butylphenoxyacetyl (TAC) on guanine bases of the TAC-protected DNA and RNA phosphoramidites does not occur.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
6.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-14.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)