Documenti fondamentali
446823
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluoro-1-nonanol
96%
Scegli un formato
5 G
CHF 49.40
CHF 49.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 49.40
About This Item
Formula condensata:
CF3(CF2)7CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 49.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
solid
P. ebollizione
176 °C/740 mmHg (lit.)
Punto di fusione
66-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F17O/c10-2(11,1-27)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h27H,1H2
BSXJTDJJVULBTQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)