Documenti fondamentali
540323
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
97%
Sinonimo/i:
1,1,1-Trifluoroisopropanol, 1,1,1-Trifluoropropane-2-ol, 1-(Trifluoromethyl)ethanol, 1-Methyl-2,2,2-trifluoroethanol
Scegli un formato
25 G
CHF 184.00
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 184.00
About This Item
Formula condensata:
CF3CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.316 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Densità
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3
GILIYJDBJZWGBG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,1,1-Trifluoro-2-propanol, a fluoroalcohol, is an organic solvent.[1] Vibrational spectral analysis of OH and OD groups of 1,1,1-trifluoro-2-propanol and its deuterated derivatives has been conducted.[2]
Applicazioni
1,1,1-Trifluoro-2-propanol may be used in the synthesis of 1,1,1-trifluoropropan-2-yl 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate and 1,1,1-trifluoropropan-2-yl 2-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)acetate.[3]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthetic mammalian prions.
Legname G, et al.
Science, 305, 673-676 (2004)
Fluoroalcohols-XXI. Infrared, matrix infrared and Raman spectra of 1, 1, 1-trifluoro-2-propanol and its three deuterated analogues.
Murto J, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 31(4), 479-493 (1975)
Heng Zhang et al.
PloS one, 9(5), e96518-e96518 (2014-05-07)
Soft drugs are molecules that are purposefully designed to be rapidly metabolized (metabolically labile). In anesthesia, the soft drug is useful because it enables precise titration to effect and rapid recovery, which might allow swift and clear-headed recovery of consciousness
Questions
  1. Is there a method to determine the assay value? If so, what is it? or at least the solvent that is used.
    1 answer
    1. This product has a Quality Level 100. Methods of preparation are considered proprietary for products with Quality Level 100. However, the following publications may be helpful:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/9774
      https://www.benchchem.com/product/b1588066
      https://patents.google.com/patent/EP2511376B1/en