446831
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
192 °C/735 mmHg (lit.)
Punto di fusione
87-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H3F19O/c11-2(12,1-30)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h30H,1H2
NIRPXSQCRWXHNZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3