Documenti
257451
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluoro-1-octanol
98%
About This Item
Formula condensata:
CF3(CF2)6CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.08
Beilstein:
1716494
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
163-165 °C (lit.)
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F15O/c9-2(10,1-24)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h24H,1H2
PJDOLCGOTSNFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup