Documenti fondamentali
216143
Sigma-Aldrich
Fluoruro di tetrabutilammonio
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
TBAF
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]4NF
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.46
Beilstein:
3762762
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in THF
Impurezze
~5 wt. % water
Densità
0.903 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Il fluoruro di tetrabutilammonio (TBAF) può essere utilizzato come reagente:
  • per la deprotezione dei gruppi silile e N-solfonile
  • nelle reazioni di fluorurazione
  • per sintetizzare indoli sostituiti in posizione 2 meditante reazione di ciclizzazione di diverse 2-etinilaniline con alchini terminali utilizzando un catalizzatore al Pd. Può anche essere usato come attivatore nella sintesi di alchini arilati o alchenilati mediante reazioni di accoppiamento di alogenuri arilici o alchenilici con alchini terminali in presenza di un catalizzatore al Pd.
Reagente per la preparazione di:
  • Tripli inibitori della ricaptazione delle monoamine come nuova generazione di antidepressivi
  • Alcoli per mezzo dell′idrolisi di alchil silil eteri a pH neutro in soluzioni miste organico-acquose tamponate
  • Oligoribonucleotidi con legami fosfonati modificati
  • Aril alchil alcoli per mezzo della allilazione di Nozaki-Hiyama catalizzata da ligandi chirali del bipiridildiolo e tricloruro di cromo
  • Esteri coniugati dell′acido dienoico con le reazioni di accoppiamento di Suzuki
  • Inibitore della o-aminobenzamide macrociclica Hsp90 con attività antitumorale
  • Inibitori duali della fosfoinositide 3-chinasi (PI3K)/bersaglio della rapamicina nei mammiferi (mTOR)
  • Glucosidi poliacetilenici antidiabetici
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Deprotection of N-sulfonyl nitrogen-heteroaromatics with tetrabutylammonium fluoride
Yasuhara A and Sakamoto T
Tetrahedron Letters, 39(7), 595-596 (1998)
Tetrabutylammonium Fluoride
Li Hui-Yin, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Convenient synthesis of 2-substituted indoles from 2-ethynylanilines with tetrabutylammonium fluoride
Yasuhara A, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 39(4), 529-534 (1999)
Non-Sonogashira-type palladium-catalyzed coupling reactions of terminal alkynes assisted by silver (I) oxide or tetrabutylammonium fluoride.
Mori A, et al.
Organic Letters, 2(19), 2935-2937 (2000)
Fabio Galeotti et al.
Journal of chromatography. A, 1284, 141-147 (2013-03-05)
In this study, by using tetrabutylammonium bisulfate as ion-pairing reagent, we were able to separate all the main heparin/heparan sulfate disaccharides generated by the action of heparinases along with the main Hep tetrasaccharide possessing a 3-O-sulfate group on the sulfoglucosamine
Articoli
Click chemistry, and the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) in particular, is a powerful new synthetic tool in polymer chemistry and material science.