326275
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
98%
Sinonimo/i:
α,α,ψ-Trihydroperfluoropropanol, 1,1,2,2-Tetrafluoro-3-hydroxypropane, 1,1,3-Trihydroperfluoro-1-propanol, 1-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoropropane, 1H,1H,3H-Perfluoropropanol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.321 (lit.)
P. ebollizione
107-109 °C (lit.)
Densità
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C3H4F4O/c4-2(5)3(6,7)1-8/h2,8H,1H2
NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Water repellent applications: 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol is utilized in the synthesis of vegetable oil-based fluorocarbon water repellent agents for cotton fabrics, demonstrating its utility in enhancing the water resistance of textiles, important for clothing and outdoor gear industries (Zhao et al., 2012).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?