281042
Tetradecafluorohexane
99%
Sinonimo/i:
Perfluorohexane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.252 (lit.)
P. eboll.
58-60 °C (lit.)
Punto di fusione
-74 °C (lit.)
Densità
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F14/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a fluorocarbon organic solvent in the preparation of temperature-induced phase-separation solution
- to investigate boiling heat transfer mechanisms
- as a photosensitizer in fluorous biphasic singlet oxygenation
- as a novel reaction medium for photooxidation reactions
Accessorio
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves