435430
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~2,800
Sinonimo/i:
Pluronic® L-81, PEG-PPG-PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Stato
viscous liquid
PM
average Mn ~2,800
Composizione
PEG, 10 wt. %
Indice di rifrazione
n20/D 1.454
Viscosità
475 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Temp. transizione
softening point −37 °C
cloud point 20 °C (1 wt. % aqueous solution)
Densità
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.