Documenti
81380
Sigma-Aldrich
Glicol polipropilenico
P 2,000
Sinonimo/i:
PPG
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
PM
Mn 1513
Indice di rifrazione
n20/D 1.451
Viscosità
~450 mPa.s(20 °C)
Solubilità
water: miscible (completely)
Densità
1.00 g/mL at 20 °C
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il polipropilenglicol è un polimero derivato da propilenglicol e acqua. È rappresentato dalla formula HO(C3H6O)nC3H6OH dove n indica il numero medio di gruppi ossipropilenici. Il glicol polipropilenico è solubile in acqua e i certi solventi organici come i chetoni e alcoli alifatici e insolubile in etere e nella maggior parte degli idrocarburi alifatici.
Applicazioni
Il glicol polipropilenico (PPG)è largamente impiegato come agente antischiuma. Per esempio, può essere usato per controllarela schiuma nella produzione di biopesticidi a base di Bacillus thuringiensis dafanghi di depurazione
Può essere usato nellaPreparazione di elastomeri di poliuretano (PU) Per esempio, può essere usato perla sintesi di elastomeri PU con buone proprietà fonoassorbenti
Il PPG-2000 può essere usato come segmento soft nella preparazionedi network polimerici autoriparanti a base di PU. Tali materiali trovano applicazione nel campo dell′elettronica flessibile (soft electronics).
Caratteristiche e vantaggi
  • Gruppi alchilici lunghi e flessibili promuovonola mobilità delle catene, cosa che facilita l′autoriparazione rapida.
  • I gruppi metilici lateralimigliorano il processo di emulsificazione in acqua del polimero.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
445.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
229.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
R De Lisi et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(27), 12571-12577 (2011-06-15)
The study highlighted the main forces driving the formation of hydroxypropyl-cyclodextrins (HP-CDs) + poly(propylene) glycol 725 g mol(-1) inclusion complexes. The temperature parameter was chosen as the variable to modulate the hydrophobicity of the polymer, and consequently ITC experiments as
Izzuddin Zaman et al.
Nanoscale, 4(15), 4578-4586 (2012-06-19)
In spite of extensive studies conducted on carbon nanotubes and silicate layers for their polymer-based nanocomposites, the rise of graphene now provides a more promising candidate due to its exceptionally high mechanical performance and electrical and thermal conductivities. The present
F Palazzi et al.
International endodontic journal, 45(2), 129-135 (2011-09-13)
To investigate the surface tension characteristics of 5.25% sodium hypochlorite and three recently introduced sodium hypochlorite solutions, which had been modified to reduce their surface tension: Chlor-Xtra, Hypoclean A and Hypoclean B. Freshly produced MilliQ water was used as a
L Hong et al.
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, 83(6 Pt 1), 061508-061508 (2011-07-30)
There are various arguments and models connecting the characteristic length associated with the boson peak vibrations ξ to the length scale of dynamical heterogeneity L(het). ξ is usually defined as the ratio of the transverse sound velocity to the boson
Mohammed Taghi Zafarani-Moattar et al.
Biotechnology progress, 28(1), 146-156 (2011-09-29)
In this work, we proposed a novel aqueous biphasic system (ABS) composed of polypropylene glycol P400 (PPG P400) and hydrophilic ionic liquids (IL), 1-alkyl-3-methylimidazolium bromide (alkyl = ethyl or butyl), forming an upper polymer-rich phase and a lower IL-rich phase