435465
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~5,800
Sinonimo/i:
Pluronic® P-123, PEG-PPG-PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
solid
Rapporto d’alimentazione
20:70:20 (EO:PO:EO)
PM
average Mn ~5,800
Composizione
PEG, 30 wt. %
Indice di rifrazione
n20/D 1.465
Tensione superficiale
34 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viscosità
350 cP(60 °C, Brookfield)(lit.)
Temp. transizione
Tm (DSC) 39 °C (at peak)
cloud point 90 °C (1 wt. % aqueous solution)
Densità
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
7 - 9
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Scientists at Sigma-Aldrich® routinely determine number-average molecular weight (Mn) by 1H NMR end-group analysis for polymers having Mn values under 3,000.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.