435473
Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
average Mn ~2,000
Sinonimo/i:
Pluronic® 10R5, PPG-PEG-PPG
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~2,000
Composizione
PEG, 50 wt. %
Indice di rifrazione
n20/D 1.461
Tensione superficiale
51 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viscosità
480 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
Temp. transizione
pour point 15 °C
cloud point 69 °C (1 wt% aqueous solution, 1 wt. % aqueous solution)
Densità
1.058 g/mL at 25 °C
HLB
12.0 - 18.0
Stringa SMILE
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.