Documenti fondamentali
P2443
Sigma-Aldrich
Pluronic® F-127
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Non-ionic copolymer surfactant
About This Item
Formula condensata:
(C3H6O·C2H4O)x
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
Descrizione
Non-ionic
contains 100ppm BHT
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
PM
~12600 g/mol
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
CMC
950-1000 ppm (~25°C)
Temp. transizione
cloud point >100 °C
HLB
18 - 23
Stringa SMILE
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il Pluronic® F-127, noto anche come polossamero 407, è un copolimero atossico e non ionico. È composto da blocchi di ossido di polietilene e ossido di polietilene disposti in una struttura a tre blocchi a formare la sequenza lineare simmetrica PEO-PPO-PEO. La capacità di questo polimero di agire come tensioattivo gli è data dalla sua natura anfifilica, che gli permette di interagire con le superfici e le membrane biologiche idrofobe.
Applicazioni
Il Pluronic® F-127 è stato usato:
  • come mezzo di veicolazione di un peptide al sito della ferita per studiare l′effetto del peptide sulla cicatrizzazione delle ferite nel topo.
  • come rivestimento superficiale di stampi in polidimetilsilossano (PDMS) per renderli impermeabili agli idrogel.
  • nella preparazione di una soluzione madre di indicatore di calcio per la determinazione delle attività neurali.
  • come componente del tampone fosfato salino (PBS) per ridurre l′adesione non specifica di cellule e di proteine ad un dispositivo microfluidico a base di PDMS.
  • Questo tensioattivo copolimerico non ionico ben si presta ad essere impiegato come agente anti-schiuma per applicazioni in colture di cellule di insetto.
Azioni biochim/fisiol
Il Pluronic® F-127 è un gel termoreversibile che trova impiego in differenti settori industriali grazie alla sua elevata termosensibilità, alla sua biodegradabilità e alle sue proprietà di biocompatibilità. Tutte queste proprietà rendono il polimero indicato per essere utilizzato come carrier di farmaci polivalente. Il Pluronic® F-127 migliora l′efficacia terapeutica dei farmaci incrementandone la biodisponibilità e la stabilità termica. È inoltre in grado di promuovere l′adesione cellulare e la formazione di collagene, che a loro volta favoriscono l′angiogenesi e la rigenerazione dei tessuti. In virtù della sua efficacia, il Pluronic F-127 è stato impiegato nell′incapsulamento di cellule staminali mesenchimali (MSC) per contribuire alla rigenerazione dei tessuti con bassi livelli di vascolarizzazione, come i tessuti epiteliali, i tessuti adiposi, la cartilagine, i tendini e i tessuti ossei.
Note legali
Pluronic is a registered trademark of BASF
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
NeuroCa: integrated framework for systematic analysis of spatiotemporal neuronal activity patterns from large-scale optical recording data
Jang MJ and Nam Y
Neurophotonics, 2(3) (2015)
Federico Ceriani et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(46), E7194-E7201 (2016-11-04)
Spatially and temporally coordinated variations of the cytosolic free calcium concentration ([Ca2+]c) play a crucial role in a variety of tissues. In the developing sensory epithelium of the mammalian cochlea, elevation of extracellular adenosine trisphosphate concentration ([ATP]e) triggers [Ca2+]c oscillations
Connexin43 carboxyl-terminal peptides reduce scar progenitor and promote regenerative healing following skin wounding
Ghatnekar GS, et al.
Regenerative Medicine, 4(2), 205-223 (2009)
PLURONIC F127 and ITS applications
Salama AH
Pharmacology, 2, 1393- 1403 (2021)
Philippe Marmottant et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(41), 17271-17275 (2009-10-07)
Cell aggregates are a tool for in vitro studies of morphogenesis, cancer invasion, and tissue engineering. They respond to mechanical forces as a complex rather than simple liquid. To change an aggregate's shape, cells have to overcome energy barriers. If
Articoli
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Contenuto correlato
L’ingegneria tissutale fabbrica colture di tessuti partendo da strutture tridimensionali di supporto (scaffold), cellule viventi e molecole biologicamente attive e riproducendo il microambiente del corpo umano per riparare o sostituire i tessuti danneggiati.
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.