435503
Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
average Mn ~3,300
Sinonimo/i:
Pluronic® 31R1
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
viscous liquid
PM
average Mn ~3,300
Composizione
PEG, 10 wt. %
Indice di rifrazione
n20/D 1.454
Tensione superficiale
34 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viscosità
660 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Temp. transizione
softening point −25 °C
cloud point 25 °C (1 wt. % aqueous solution)
Densità
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
2.0 - 7.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.