Documenti
202398
Sigma-Aldrich
Poli(etilenglicole)
greener alternative
average Mn 400, hydroxyl
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Formula condensata:
H(OCH2CH2)nOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
product name
Poli(etilenglicole), average Mn 400
Forma fisica
viscous liquid
PM
Mn 380-420
average Mn 400
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.466
pH
4.5-7.5
Viscosità
7.3 cSt(210 °F)(lit.)
Punto di fusione
4-8 °C (lit.)
Densità
1.128 g/mL
Estremità Ω
hydroxyl
Estremità α
hydroxyl
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il glicole polietilenico (PEG) è un polimero biocompatibile idrofilo sintetico, ampiamente usato in applicazioni biomediche e in altri settori. I PEG sono atossici, approvati dalla FDA, in genere non immunogeni e frequentemente impiegati in numerose applicazioni biomediche come la bioconiugazione, la veicolazione di farmaci, la funzionalizzazione di superfici e l'ingegneria tissutale. Per scopi di drug delivery, i PEG possono essere impiegati come linker per coniugati farmaco-anticorpo (ADC) o come rivestimento superficiale di nanoparticelle per migliorare la biodisponibilità sistemica.
Applicazioni
Il glicole polietilenico (PEG) è stato usato come agente di rivestimento per la sintesi di pellicole di cellulosa batterica magnetica (MBC) e le successive prove per la valutazione in vitro della sicurezza eseguite su cellule di muscolatura liscia da aorta di maiale (PAOSMC). Il glicole polietilenico offre una superficie compatibile con la coltura di cellule, mentre le nanoparticelle di ossido di ferro non rivestite sono ritenute citotossiche. È stato usato anche come plastificante in studi sull′efficacia di microaghi in polivinilpirrolidone per il rilascio transdermico di collagene funzionale condotti con l'impiego di pelle suina, un analogo della pelle umana adulta e prepuzio umano. I microaghi ottenuti sono stati caratterizzati con varie tecniche analitiche e bioanalitiche.
Usato con il nero di carbonio per formare un materiale composito conduttivo. Nanosfere polimeriche di poli(etilenglicole) sono state utilizzate per scopi di drug delivery.
Note legali
Selectfluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Changxin Wan et al.
Cancer research, 81(1), 158-173 (2020-11-08)
Immune therapies have had limited efficacy in high-grade serous ovarian cancer (HGSC), as the cellular targets and mechanism(s) of action of these agents in HGSC are unknown. Here we performed immune functional and single-cell RNA sequencing transcriptional profiling on novel
Akashi, M., Akagi, T.
Yuki Gosei Kaguku Kyokaishi, 65, 520-520 (2004)
Ruth Hernandez-Perez et al.
Physical review. E, 96(6-1), 062803-062803 (2018-01-20)
The evaporation of droplets can give rise to a wide range of interesting phenomena in which the dynamics of the evaporation are crucial. In this work, we find simple scaling laws for the evaporation dynamics of axisymmetric droplets pinned on
Synthesis and in vitro safety assessment of magnetic bacterial cellulose with porcine aortic smooth muscle cells
Pastrana FH, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 104(11), 2801-2809 (2016)
Transdermal delivery of functional collagen via polyvinylpyrrolidone microneedles
Sun W, et al.
Annals of Biomedical Engineering, 43(12), 2978-2990 (2015)
Contenuto correlato
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.