Documenti
415553
Sigma-Aldrich
D-Fructose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Punto di fusione
119-122 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC(O)([13CH2]O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i2+1
RFSUNEUAIZKAJO-BORCATHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Raphael Tiziani et al.
Scientific reports, 10(1), 15970-15970 (2020-10-01)
Plant roots are able to exude vast amounts of metabolites into the rhizosphere in response to phosphorus (P) deficiency. Causing noteworthy costs in terms of energy and carbon (C) for the plants. Therefore, it is suggested that exudates reacquisition by