Documenti fondamentali
489867
Sigma-Aldrich
L-Alanine-1-13C
99 atom % 13C
Scegli un formato
500 MG
CHF 399.00
CHF 399.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 399.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 399.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
314.5 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][C@@](C)(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
QNAYBMKLOCPYGJ-NSQKCYGPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Santosh Renuse et al.
EBioMedicine, 69, 103465-103465 (2021-07-07)
The COVID-19 pandemic caused by severe acute respiratory syndrome-coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has overwhelmed health systems worldwide and highlighted limitations of diagnostic testing. Several types of diagnostic tests including RT-PCR-based assays and antigen detection by lateral flow assays, each with their