Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
389374
Sigma-Aldrich
D-glucosio-13C6
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
D-glucosio-ul-13C, Destrosio-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
protein purification: suitable
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Il D-glucosio-13C6 è stato utilizzato:
  • per la sintesi de novo degli acidi grassi (FA)
  • come componente nei terreni con traccianti per l′analisi dei traccianti con isotopi stabili
  • nei terreni minimi per la produzione di proteine ricombinanti
  • per la sospensione delle cellule
Azioni biochim/fisiol
Il D-glucosio-13C6 svolge il ruolo di tracciante e agevola l′accesso alla cinetica del glucosio in vivo.
Confezionamento
Questo prodotto può essere disponibile sfuso e può essere confezionato su richiesta. Per informazioni su prezzi, disponibilità e imballaggio, contattare il servizio clienti Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Y Oda et al.
Biochemistry, 33(17), 5275-5284 (1994-05-03)
All of the individual carboxyl groups (the side-chain carboxyl groups of Asp and Glu, and the C-terminal alpha-carboxyl group) in Escherichia coli ribonuclease HI, which is an enzyme that cleaves the RNA strand of a RNA/DNA hybrid, were pH-titrated, and
Metabolic profiling reveals a coordinated response of isolated lamb's (Valerianella locusta, L.) lettuce cells to sugar starvation and low oxygen stress
Victor BMM, et al.
Postharvest biology and technology, 126, 23-33 (2017)
Zoran Dinev et al.
Carbohydrate research, 341(10), 1743-1747 (2006-04-11)
A simple gram-scale synthesis of uridine diphospho(13C6)glucose is presented from D-(13C6)glucose. The critical step uses a 1H-tetrazole-catalyzed coupling of 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl-1-phosphate and UMP-morpholidate. The uridine diphospho(13C6)glucose was used in the structural identification of (1-->3)-beta-D-glucan from Lolium multiflorum.
RSK Regulates PFK-2 Activity to Promote Metabolic Rewiring in Melanoma
Houles T, et al.
Cancer Research, canres-ca2215 (2018)
Frank Malz et al.
Carbohydrate research, 342(1), 65-70 (2006-12-06)
Double Quantum (DQ) NMR, which utilizes the magnetic dipole interaction between the (13)C atoms, was used for the complete assignment of the (13)C NMR resonances to the corresponding carbon ring positions for the monoclinic and triclinic allomorphs of methyl 4'-O-methyl-beta-D-cellobioside-(13)C(12)(1-(13)C(12))
Articoli
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Contenuto correlato
La conoscenza strutturale delle proteine aiuta a identificare biomarcatori di stati patologici e potenziali bersagli di farmaci per trattamenti terapeutici.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.