Documenti fondamentali
425923
Sigma-Aldrich
Phenacetin-ethoxy-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(4-Ethoxy-1-13C-phenyl)acetamide, p-Acetophenetidide-ethoxy-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4O13CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
134-136 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[13CH2]Oc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i3+1
CPJSUEIXXCENMM-LBPDFUHNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gastroenterology, 72, 1033-1033 (1977)