Vai a
F3510
D-(−)-fruttosio
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
D-levulosio, Zucchero della frutta
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 56.90
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 162.00
5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 763.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-333-3
Beilstein/REAXYS Number:
1239004
MDL number:
CHF 56.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
corn
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D -91.3 to -87.7 °, c = 5% (w/v) in water
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.05% Glucose (enzymatic)
color
colorless
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 18 g/L)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubility
790 g/L at 20 °C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
General description
Fructose is a monosaccharide. It is present in fruits and vegetables. Fructose is the major carbohydrate in the diet. It binds with glucose to form sucrose. Excessive intake of fructose is associated with obesity, type 2 diabetes and cardiovascular disease.
Application
D-(-)-Fructose has been used for metabolite determination. It has also been used as a component of cultural media.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
47739F254347740
D-(−)-fruttosio ≥99.0% (HPLC), suitable for microbiology
Millipore
47740
D-(−)-fruttosio
description
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
description
≥99% (HPLC), BioXtra
description
≥99.0% (HPLC), suitable for microbiology
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
biological source
corn
biological source
-
biological source
corn
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
790 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-fruttosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf