301930
2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol
98%
Sinonimo/i:
1,3-Dibromo-2,2-bis(hydroxymethyl)propane, Dibromoneopentyl glycol, Pentaerythritol dibromide, Pentaerythritol dibromohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 mmHg ( 178 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
112-114 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(CO)(CBr)CBr
InChI
1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2
CHUGKEQJSLOLHL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges