Documenti fondamentali
67692
Sigma-Aldrich
Iodometano
purum, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Ioduro di metile
Scegli un formato
100 ML
CHF 115.00
500 ML
CHF 539.00
1 L
CHF 650.00
CHF 115.00
Spedizione prevista il06 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 115.00
500 ML
CHF 539.00
1 L
CHF 650.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3I
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.94
Beilstein:
969135
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 115.00
Spedizione prevista il06 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
4.89 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (GC)
contiene
silver wool as stabilizer
Impurezze
≤0.5% CH2I2
Indice di rifrazione
n20/D 1.530
n20/D 1.531 (lit.)
P. ebollizione
41-43 °C (lit.)
41-43 °C
Punto di fusione
−64 (lit.)
Solubilità
water: soluble 14 g/L at 20 °C
Densità
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
iodo
Stringa SMILE
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Lo iodometano (ioduro di metile) è un liquido incolore. Può essere preparato facendo reagire dimetilsolfato con Kl concentrato. È stato riferito che la reazione di iodio e fosforo con metanolo produce iodometano.[1] Reagisce con tris(trifenilfosfina)clororodio(I) per produrre il complesso ottaedrico di rodio(III), [RhlCl(CH3)(PPh3)2(ICH3)].[2] È stata studiata la cinetica della sua reazione con cloro atomico in fase gassosa. È stata riferita la costante di velocità assoluta della reazione.[3]
Applicazioni
Lo iodometano (ioduro di metile) può essere impiegato nella preparazione di soluzioni neutre stabili di acido ipoiodoso[4] e di diversi esteri metilici.[5]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Farabi Temel
Talanta, 211, 120725-120725 (2020-02-20)
This work designs the synthesis of a novel amino morpholine schiff base functionalized calix[4]arene cage (SCC), its deposition onto Quartz Crystal Microbalance (QCM) crystal surface, and usage for the selective detecting of formaldehyde (HCHO). The SCC modified QCM sensor has
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 649-649 (1994)
Iodomethane oxidation by dimethyldioxirane: a new route to hypoiodous acid and iodohydrines.
Asensio G, et al.
Organic Letters, 1(13), 2125-2128 (1999)
Efficient methylation of carboxylic acids with potassium hydroxide/methyl sulfoxide and iodomethane.
Avila-Zarraga JG and Martinez R.
Synthetic Communications, 31(14), 2177-2183 (2001)
Interaction of tris (triphenylphosphine) chlororhodium (I) with iodomethane, methylallyl, and allyl chloride.
Lawson DN, et al.
J. Chem. Soc. Sect. A, 1733-1736 (1966)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf