Documenti fondamentali
P4801
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tetrabromide
96%
Sinonimo/i:
Tetrakis(bromomethyl)methane
Scegli un formato
25 G
CHF 167.00
100 G
CHF 344.00
CHF 167.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 167.00
100 G
CHF 344.00
About This Item
Formula condensata:
C(CH2Br)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.73
Beilstein:
1679275
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 167.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
crystals
P. ebollizione
305-306 °C (lit.)
Punto di fusione
158-160 °C (lit.)
Densità
2.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCC(CBr)(CBr)CBr
InChI
1S/C5H8Br4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h1-4H2
OYSVBCSOQFXYHK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Pentaerythritol tetrabromide is generally used as a flexible organic linker to build three-dimensional molecular frameworks such as dendrimers[1] and metal-organic frameworks (MOFs).[2][3] It can also be used in the synthesis of spiropentane, which is the simplest spiro-cycloalkane.[4][5]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of Imidazolium Oligomers with Planar and Stereo Cores and Their Antimicrobial Applications.
Yuan Y and Zhang Y
ChemMedChem, 12(11), 835-840 (2017)
Chemistry of Spiropentane. I. An improved synthesis of spiropentane.
Applequist D E, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(11), 1715-1716 (1958)
Combined Electron-Diffraction and Spectroscopic Determination of the Structure of Spiropentane, C5H8.
Sandwisch J W, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 121(26), 4923-4929 (2017)
A robust microporous metal-organic framework constructed from a flexible organic linker for acetylene storage at ambient temperature.
Xue Y S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(20), 10195-10199 (2012)
Solvent-induced controllable synthesis, single-crystal to single-crystal transformation and encapsulation of Alq3 for modulated luminescence in (4, 8)-connected metal-organic frameworks.
Lan Y Q, et al.
Inorganic Chemistry, 51(14), 7484-7491 (2012)