107131
Hexabromobenzene
98%
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 10 mg/mL
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
CAYGQBVSOZLICD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)