Vai a
538256
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
99%
Sinonimo/i:
NPG Glycol, Neopentylglycol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 27.40
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 34.10
3 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 90.90
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2C(CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-781-0
Beilstein/REAXYS Number:
605291
MDL number:
Assay:
99%
CHF 27.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
3.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.8 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
1.34 %, 149 °F, 18.8 %, 177 °F
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol readily absorbs moisture on exposure to air.
Application
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol may be used in the synthesis of:
  • 2,2-dimethyl-1,3-propanediol cyclic phosphorochloridate
  • 2,2-dimethyl-1,3-propanediol cyclic phenylphosphonate
  • [1′,3′-(2′,2′-dimethylpropylene)]-2-iodo-3-octyl-5-thienylboronate
  • cyclic carbonate
  • 2,2-dimethyl-1,3-propanediol bis(cyclic-2,2-dimethyltrimethylene phosphite)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
37572182280134368
1,2-propandiolo puriss. p.a., ACS reagent, &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
82280
1,2-propandiolo
description
99%
description
99%
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
vapor pressure
<0.8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
vapor density
3.6 (vs air)
vapor density
3.2 (vs air)
vapor density
2.62 (vs air)
vapor density
2.62 (vs air)
expl. lim.
18.8 %, 177 °F, 1.34 %, 149 °F
expl. lim.
-
expl. lim.
12.5 %
expl. lim.
12.5 %
autoignition temp.
750 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
779 °F
autoignition temp.
779 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf