236241
Pentaerythritol
99%
Sinonimo/i:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
P. eboll.
276 °C/30 mmHg (lit.)
Punto di fusione
253-258 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It can be used as an additive in the preparation of flame retardant polymers.
It can also be used as a precursor to synthesize polyethylene glycol/4,4′-diphenylmethane diisocyanate/pentaerythritol copolymer which is applicable as heat storage material.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1