Documenti fondamentali
151823
Sigma-Aldrich
Cloroformio-d
99.8 atom % D
Sinonimo/i:
deutero-cloroformio
About This Item
Formula condensata:
CDCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.38
Beilstein:
1697633
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
99.8 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
60.9 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 °C (lit.)
Densità
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Descrizione generale
Il cloroformio-d (deuterocloroformio, CDCl3), cloroformio deuterato, è un solvente di purezza standard per analisi NMR (risonanza magnetica nucleare). È ampiamente utilizzato in studi NMR ad alta risoluzione grazie alla sua elevata purezza chimica e isotopica. Sono state riportati studi quantitativi basati sugli spettri infrarossi delle bande di stiramento carbonio-deuterio del cloroformio-d in vari solventi organici. Studi spettroscopici su differenze spettrali Raman sono stati condotti su miscele di cloroformio-d e cloroformio liquido per valutare gli spostamenti in frequenza delle bande ν1 e ν2 di CHCl3 e CDCl3.
Applicazioni
Il cloroformio-d è stato impiegato come solvente in uno studio spettroscopico basato su 1H NMR (Risonanza Magnetica Nucleare). È stato usato come solvente nel corso di uno studio basato su 31P NMR (Fosforo-31 Risonanza Magnetica Nucleare) nello studio spettroscopico di trifenil-fosfato e tris(2-cloroetil) fosfato. È stato anche usato come solvente deuterato in studi 1H NMR di acidi 2-(4-bromobenzil)-3-idrossipropanoico e 3-idrossi-2-(4-metossi-benzil)propanoico. È stato anche usato come solvente deuterato per studi 1H NMR di 3,3′-di-idrossi-4,4′-diammino-bifenil (HAB) e polimmide da dianidride (6FDA) 2,2′-bis-(3,4-di-carbossi-fenil) esafluoropropano.
Prodotti consigliati
Per confermare l′identità del vostro campione o la determinare quantitativamente i vostri spettri NMR, visitate ChemisTwin®, il nostro nuovo portale online. Approfondite qui o contattateci per una prova gratuita.
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Gas sorption and characterization of thermally rearranged polyimides based on 3, 3'-dihydroxy-4, 4'-diamino-biphenyl (HAB) and 2, 2'-bis-(3, 4-dicarboxyphenyl) hexafluoropropane dianhydride (6FDA)
Smith.PZ, et al.
Journal of Membrane Science, 415, 558-567 (2012)
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum's acids using SmI2-H2O
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970-977 (2012)
Hyunwoo Joo et al.
Science advances, 7(1) (2021-02-02)
Personalized biomedical devices have enormous potential to solve clinical challenges in urgent medical situations. Despite this potential, a device for in situ treatment of fatal seizures using pharmaceutical methods has not been developed yet. Here, we present a novel treatment
Method development in quantitative NMR towards metrologically traceable organic certified reference materials used as 31P qNMR standards.
Weber M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(11), 3115-3123 (2015)
Michal Szostak et al.
Nature protocols, 7(5), 970-977 (2012-04-28)
The single-step synthesis of 3-hydroxy carboxylic acids from readily available Meldrum's acids involves a selective monoreduction using a SmI(2)-H(2)O complex to give products in high crude purity, and it represents a considerable advancement over other methods for the synthesis of
Articoli
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Le sostanze si dicono miscibili tra di loro se, mescolate, si dissolvono a dare una soluzione uniforme. Annota nei tuoi bookmark o scarica la nostra tavola di miscibilità per i comuni solventi da laboratorio.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Contenuto correlato
La spettroscopia NMR consente di chiarire la struttura molecolare e la purezza di campioni in base all'interazione degli stati di spin di alcuni nuclei atomici con un forte campo magnetico.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.