Merck
Solventi per NMR
Sistema di pipettaggio multicanale per l’erogazione di liquidi
La spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR) è una tecnica analitica potente a cui si ricorre per studiare la struttura e le caratteristiche delle molecole. Negli esperimenti di NMR la scelta del solvente è d'importanza fondamentale perché può influire sugli spostamenti chimici (chemical shift) e sulle intensità dei picchi osservati negli spettri. Nell’NMR i picchi del solvente mostreranno spostamenti chimici maggiori rispetto a quelli degli analiti.
Risorse correlate
Solventi deuterati per NMR
Negli esperimenti NMR solitamente si utilizzano solventi deuterati e tetrametilsilano (TMS) come standard di riferimento. Nei solventi deuterati, i protoni sono sostituiti da deuterio che negli spettri NMR mostra una risoluzione decisamente inferiore, tanto che i solventi deuterati non generano alcun segnale nella regione spettrale dell’analita. Questa caratteristica consente una risoluzione e un’interpretazione dello spettro migliori.
L’impiego di solventi deuterati nella spettroscopia NMR è essenziale per evitare l’interferenza dei segnali dovuti al solvente. I solventi deuterati contengono atomi di deuterio anziché di idrogeno. Poiché il deuterio ha uno spin nucleare (spin-1) diverso da quello dell’idrogeno (spin-1/2), i segnali generati dai solventi deuterati compaiono in una regione dello spettro NMR diversa; si parla in tal caso di picco del solvente o di picco del sistema di lock.
Cloroformio deuterato (CDCl₃)
Il CDCl3 è il solvente più comunemente utilizzato nell’NMR protonica per via della sua capacità di sciogliere numerosi composti organici e della sua facilità di recupero al termine delle analisi attraverso una semplice evaporazione. Generalmente il suo spostamento chimico cade intorno a 7,26 ppm utilizzando il tetrametilsilano (TMS) come standard interno di riferimento.
Dimetilsolfossido deuterato (DMSO-d₆)
Il DMSO-d6 viene utilizzato come solvente nelle analisi NMR di peptidi, proteine, carboidrati (monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi complessi), acidi nucleici, lipidi e altri metaboliti. Il suo spostamento chimico è normalmente osservato intorno a 2,5 ppm.
Metanolo deuterato (CD₃OD)
Nella spettroscopia NMR si utilizza metanolo deuterato con vari livelli di deuterazione, a seconda delle esigenze sperimentali.
Acqua deuterata (D₂O)
L’acqua deuterata è particolarmente utile negli esperimenti di NMR finalizzati all’esame di reazioni di scambio protonico o di processi cinetici che coinvolgono gli atomi di idrogeno di un campione
Acetone deuterato (acetone-d6)
L’acetone deuterato è utilizzabile sia in spettroscopia NMR protonica (1H), sia in NMR del carbonio (13C). Poiché i nuclei dei protoni e degli atomi di carbonio entrano in risonanza a frequenze diverse, questo solvente consente l’analisi degli spostamenti chimici e dei pattern di accoppiamento di gruppi funzionali differenti nelle molecole organiche.
Tetraidrofurano deuterato (THF-d8)
Il tetraidrofurano deuterato è solitamente impiegato come solvente in analisi NMR di campioni sensibili ai protoni residui dei solventi deuterati.