Documenti
151807
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-d3
≥99.8 atom % D
Sinonimo/i:
Metil-d3 cianide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Formula condensata:
CD3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.07
Beilstein:
1740230
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
≥99.8 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
3.0-16 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0200% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.341 (lit.)
P. eboll.
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
-46 °C (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Descrizione generale
L′acetonitrile-d3 (trideuteroacetonitrile, CD3CN) è un solvente per risonanza magnetica nucleare (RMN) deuterato. Sono stati determinati il coefficiente di attrito rotazionale molecolare e i tempi di rilassamento magnetico (T1) per 14N e 2D di CD3CN. Partecipa come solvente alla sintesi del 2-fenilindolo. Agisce come solvente negli studi di spettroscopia di risonanza magnetica nucleare del protone (1H RMN) e del carbonio-13 (13C RMN).
Applicazioni
L′acetonitrile-d3 è stato usato come solvente deuterato per sciogliere lo standard interno e il campione in esperimenti di quantificazione con risonanza magnetica nucleare quantitativa (qRMN). È stato usato anche come solvente deuterato nella sintesi dell′N-metil indolifulgimide, che viene studiato con spettroscopia con pompa UV e sonda IR.
Prodotti consigliati
Per confermare l′identità del vostro campione o la determinare quantitativamente i vostri spettri NMR, visitate ChemisTwin®, il nostro nuovo portale online. Approfondite qui o contattateci per una prova gratuita.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.00 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and Structure of Homoleptic Iron Complex Bearing Pincer-Type 1, 2, 3-Triazol-5-ylidene.
Iwasaki H, et al.
Organic Chemistry Current Research, 6, 2161-0401 (2016)
Method development in quantitative NMR towards metrologically traceable organic certified reference materials used as 31P qNMR standards.
Weber M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(11), 91-98 (2015)
Ultrafast Ring-Closure Reaction of Photochromic Indolylfulgimides Studied with UV-Pump- IR-Probe Spectroscopy
Koller.OF, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(2), 210-214 (2008)
Magnetic Resonance Studies of Anisotropic Molecular Rotation in Liquid Acetonitrile-d3.
Bopp TT.
J. Chem. Phys. , 47(9), 3621-3626 (1967)
[Cp*IrCl2]2-catalysed cyclization of 2-alkynylanilines into indoles.
Kumaran E and Leong WK.
Tetrahedron Letters, 55(40), 5495-5498 (2014)
Articoli
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenuto correlato
La spettroscopia NMR è una tecnica analitica che consente di determinare la struttura molecolare, la composizione chimica e la purezza di un campione. L’NMR rileva l'energia assorbita dai nuclei per via dei diversi stati di spin dei nuclei atomici in presenza di un forte campo magnetico.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.