Documenti
441384
Sigma-Aldrich
Metanolo-d4
≥99.8 atom % D
Sinonimo/i:
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeutero-metanolo
About This Item
Formula condensata:
CD3OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.07
Beilstein:
1733278
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
≥99.8 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
5.5-36.5 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.025% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.326 (lit.)
P. eboll.
65.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-99 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il metanolo-d4 (CD3OD) è un solvente deuterato per NMR utile nella ricerca e nell′analisi basata sulla NMR. Sono state riferite intensità di assorbimento infrarossi assoluto del CD3OD comprese tra 8000 e 350 cm-1.
Applicazioni
Il metanolo-d4 può essere utilizzato come solvente per analizzare il tasso di scambio del gruppo metossile in dimetil chetali di canfora e norcanfora.
Prodotti consigliati
Per confermare l′identità del vostro campione o la determinare quantitativamente i vostri spettri NMR, visitate ChemisTwin®, il nostro nuovo portale online. Approfondite qui o contattateci per una prova gratuita.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Cloroformio-d 99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
151823
Cloroformio-d
Metanolo-D4 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sigma-Aldrich
1.06028
Metanolo-D4
Victor V Volkov et al.
The journal of physical chemistry. A, 122(22), 4997-5003 (2018-05-09)
Structural properties of bioinorganic composites are of current interest in the areas of drug delivery, bone repair, and biomimetics. In such composite systems, structural analysis is enhanced when we combine methods of spectroscopy and simulation. Depending on size and shape
Infrared intensities of liquids. XVII. Infrared refractive indices from 8000 to 350 cm-1, absolute integrated absorption intensities, transition moments, and dipole moment derivatives of methan-d3-ol and methanol-d4 at 25?C.
Bertie JE and Zhang SL.
J. Chem. Phys. , 101(10), 8364-8379 (1994)
The Rates of Methoxyl Exchange of Camphor and Norcamphor Dimethyl Ketals in Methanol-d4.
Traylor TG and Perrin CL.
Journal of the American Chemical Society, 88(21), 4934-4942 (1966)
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH