Metodo analitico di determinazione del selenio in acqua
Questo metodo per la determinazione del selenio in acqua utilizza il fotometro Spectroquant® e un campione limpido e filtrato per la misurazione dei risultati a 445 nm.
Strumenti e reagenti
Fotometro Spectroquant® NOVA 30 (N° Cat. 109748) o
Fotometro Spectroquant® NOVA 60 (N° Cat. 109751)
Cuvette rettangolari da 50 mm (N° Cat. 114944)
Acido formico 98-100% per analisi (N° Cat. 100264 )
3,3’-diamminobenzidina tetracloridrato (CAS 868272-85-9) (N° Cat. 32750)
Soluzione 0,1 mol/l di Titriplex III® (N° Cat. 109992)
Soluzione di ammoniaca 25% per analisi (N° Cat. 105432)
Toluene per gascromatografia (N° Cat. 108389)
Strisce indicatrici di pH, pH 2,0 - 9,0 (N° Cat. 1.09584)
Solfato di sodio anidro per analisi (N° Cat. 106649)
Acqua per analisi (N° Cat. 116754)
Filtro a membrana con diametro dei pori di 0,45 μm
Intervallo di misura
0,05 – 2,00 mg/l
Reagente 1
Trasferire 9,4 ml di acido formico al 100% in un matraccio tarato da 100 ml dotato di certificato di calibrazione o di conformità certificata. Portare a volume con acqua per analisi e mescolare.
Reagente 2
Sciogliere 0,5 g di 3,3’-diamminobenzidina tetracloridrato in 100 ml di acqua per analisi refrigerata. Preparare di fresco ogni giorno e conservare in una bottiglia di vetro opaco (ambrato).
Reagente 3
Trasferire 48 ml di soluzione ammoniacale al 25% per analisi in un matraccio tarato da 100 ml dotato certificato di calibrazione o di conformità certificata. Portare a volume con acqua per analisi e mescolare.
Preparazione dei campioni
La soluzione campione deve essere limpida; in caso contrario, filtrare su filtro a membrana con pori da 0,45 μm.
Analisi
- Mescolare 30 ml di una soluzione campione quasi neutra con 2 ml di reagente 1, 2 ml di soluzione 0,1 mol/l di Titriplex III® e 2 ml di reagente 2.
- Regolare il pH della miscela con il reagente 3 ad un valore di 2,5 e mettere da parte, al riparo dalla luce, per circa 45 minuti.
- Regolare nuovamente il pH della miscela con il reagente 3 fino a un valore di 7,0 e trasferire in un imbuto separatore da 100 ml; aggiungere 15 ml di acqua per analisi e 7 ml di toluene per analisi. Agitare per 1 minuto la miscela nell’imbuto debitamente chiuso.
- Lasciare che le fasi si separino e poi scartare la fase inferiore, acquosa.
- Trasferire l’estratto toluenico in una provetta, aggiungere un po’ di solfato di sodio anidro e agitare.
- Trasferire l’estratto toluenico anidro, limpido, in una cuvetta rettangolare da 50 mm e determinare a 445 nm rispetto a toluene puro.
Elenco dei parametri |
---|
Operazioni di calcolo nel caso in cui i valori di assorbanza siano determinati con i fotometri NOVA sopra elencati senza programmare il metodo nel sistema informatico dello strumento:
Concentrazione [mg/l] = (Assorbanza x 0,654) - 0,037
Operazioni di calcolo
Risultato = valore misurato in mg/L Se4+
Parametri statistici
Deviazione standard: 0,019 mg/l
Coefficiente di variazione: 2,9 %
Riferimenti bibliografici