Wichtige Dokumente
256781
Diethylzink
≥52 wt. % Zn basis
Synonym(e):
DEZ, Zinkdiethyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
≥52 wt. % Zn
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−28 °C (lit.)
Dichte
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
InChIKey
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Septumeinlassadapter
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?