Merck
262005
Sigma-Aldrich
Hexaammineruthenium(III)-chlorid
98%
Synonym(e):
Hexaammineruthenium trichloride
About This Item
Lineare Formel:
[Ru(NH3)6]Cl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.61
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
InChI
1S/3ClH.6H3N.Ru/h3*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChIKey
GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Das Paar Hexaamminruthenium III/II (HexRu(III) | HexRu(II)) ist aufgrund seiner chemischen und elektrochemischen Umkehrbarkeit ein in der Elektrochemie häufig eingesetztes Redoxpaar.
Anwendung
Hexaamminruthenium(III)-chlorid kann verwendet werden als Vorstufe für die Herstellung von:
  • Ru/Al2O3-Katalysator zur CO2-Hydrierung.
  • Bimetallkomplexe ([Ru(NH3)6][AG(CN)2]3·2H2O).
  • Chlorpentaammineuthenium(III)-chlorid.
Für Anwendungen im kleinen Maßstab und mit hohem Durchsatz ist das Produkt auch als ChemBeads (932183) erhältlich
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Assisted self-association of dicyanoaurate,[Au (CN) 2]-, and dicyanoargentate,[Ag (CN) 2]-, through hydrogen bonding to metal ammonia complexes
Pham D, et al.
Inorganica chimica acta, 358, 4261-4269 (2005)
Juan Yao et al.
The Analyst, 142(21), 4116-4123 (2017-10-11)
An isothermal, enzyme free, ultra-specific and ultra-sensitive protocol for electrochemical detection of miRNAs is proposed based on the toehold-mediated strand displacement reaction (SDR) and non-enzymatic catalytic hairpin reaction (CHA) recycling. The SDR was first triggered only in the presence of
Measurement of the diffusion coefficients of [Ru (NH3) 6] 3+ and [Ru (NH3) 6] 2+ in aqueous solution using microelectrode double potential step chronoamperometry.
Wang Y, et al,
Journal of Electroanalytical Chemistry, 652(1-2), 13-17 (2011)
Yi Liu et al.
Science advances, 6(7), eaay5993-eaay5993 (2020-02-29)
Zeolite nanosheets have shown unprecedented opportunities for a wide range of applications, yet developing facile methods for fabrication of uniform zeolite nanosheets remains a great challenge. Here, a facile approach involving anisotropic etching with an aqueous solution of tetrapropylammonium hydroxide
Binuclear complexes of ruthenium ammines.
Creutz C and Taube H
Journal of the American Chemical Society, 95(4), 1086-1094 (1973)