Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 510.00 |
Über diesen Artikel
CHF 510.00
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
CryoStor CS2, CS5 und CS10 sind zellspezifische, optimierte Konservierungsmedien, die speziell für die molekularbiologischen Aspekte der Zellen während der Kryokonservierung konzipiert wurden. Sie reduzieren das Ausmaß des durch die Kryokonservierung induzierten verzögerten Zelltodes und verbessern die Zellviabilität und -funktion nach dem Auftauen.
Diese Medien werden zur Konservierung von Stammzellen, Hepatozyten, Gewebeproben und anderen sehr empfindlichen Zelltypen empfohlen.
Application
CryoStor® Videoprotokoll zur Kryokonservierung
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description CS5 | description CS10 | description - | description sterile-filtered, suitable for cell culture |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cryopreservation: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CryoStor® Kryokonservierungsmedium für Zellen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?