C6164
Zellgefriermedium-DMSO 1×
sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
cryopreservation medium
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile-filtered
Qualitätsniveau
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Protokolle
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.