Wichtige Dokumente
V900333
2-Thiouracil
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
4-Hydroxy-2-mercapto-pyrimidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES String
O=C1NC(=S)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChIKey
ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)