Wichtige Dokumente
233625
2-Thiocytosin
97%
Synonym(e):
4-Amino-2-mercapto-pyrimidin, 4-Amino-2-thiopyrimidin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
285-290 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NC1=NC(=S)NC=C1
InChI
1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
InChIKey
DCPSTSVLRXOYGS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?