Merck
V900157
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat
Vetec, reagent grade, 98%
Synonym(e):
Dikalium-ethylendiamin-tetraacetat Dihydrat, EDTA Dikaliumsalz, Edathamil, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure Dikaliumsalz, Kalium-Ethylenediamintetraacetat, dibasisch
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH2(KOOCCH2)NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.45
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
255-280 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES String
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChIKey
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Wird zur Eliminierung der Inhibition von enzymkatalysierten Reaktionen aufgrund von Schwermetallspuren verwendet.
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lisa K Philp et al.
PloS one, 10(2), e0117494-e0117494 (2015-02-07)
High saturated fat (HF-S) diets increase intramyocellular lipid, an effect ameliorated by omega-3 fatty acids in vitro and in vivo, though little is known about sex- and muscle fiber type-specific effects. We compared effects of standard chow, HF-S, and 7.5%
Anne-Marie L Seymour et al.
Cardiovascular research, 106(2), 249-260 (2015-03-10)
Left ventricular hypertrophy is an adaptive response of the heart to chronic mechanical overload and can lead to functional deterioration and heart failure. Changes in cardiac energy metabolism are considered as key to the hypertrophic remodelling process. The concurrence of