Fortfahren mit
ED2P
Ethylendiamintetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat
≥98%
Synonym(e):
Dikalium-ethylendiamin-tetraacetat Dihydrat, EDTA Dikaliumsalz, Edathamil, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure Dikaliumsalz, Kalium-Ethylenediamintetraacetat, dibasisch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 102.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 408.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 750.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH2(KOOCCH2)NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
217-895-0
CHF 102.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
pH
4.0-5.0 (25 °C, 40.4 g/L)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
solubility
3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Application
Wird zur Eliminierung der Inhibition von enzymkatalysierten Reaktionen aufgrund von Schwermetallspuren verwendet.
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dehydrate has been used as a component:
  • of EDTA–glycerol solution (EDTA-G) for decalcification
  • of buffer for monoamine and pterine analysis
  • of T-cell resuspension buffer
Biochem/physiol Actions
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is an anticoagulant, majorly used in preventing clotting of blood. EDTA may trigger aggregation of platelets resulting in pseudothrombocytopenia. EDTA-tetracycline therapy decreases coronary artery calcium levels in atherosclerosis. Calcium disodium EDTA administration is effective in slowing down the progression of chronic kidney disease. It also enhances the antimicrobial functionality of lysozyme and improves shelf life of cheese.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
03659036601.04819
assay
≥98%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
solubility
3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
272 °C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf