Merck
V800302
Sigma-Aldrich
Phenolrot
powder
Synonym(e):
Phenolsulfonphthalein Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H13NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.36
Beilstein:
6260026
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
Vetec
Form
powder
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp (Schmelzpunkt)
285 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
InChIKey
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Geeignet als pH-Indikator
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3