Merck
M2378
Sigma-Aldrich
Mucin aus Schweinemagen
Type II
Synonym(e):
MUC
Größe auswählen
100 G
CHF 199.00
500 G
CHF 718.00
CHF 199.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 199.00
500 G
CHF 718.00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.61
CHF 199.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Porcine stomach
Qualitätsniveau
Typ
Type II
Form
powder
Zusammensetzung
bound sialic acid, ≤1.2%
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
1 M NaOH: soluble 20 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Mucin besteht hauptsächlich aus Kohlenhydrateinheiten, die für die strukturelle Architektur und Konformation wesentlich sind.[1] Das Mucin-Monomer hat eine Molekülmasse von 640 kDa, wobei der Proteinanteil nur 20 % zu der Molekülmasse beiträgt. Die Kohlenhydratkomponente ist an die Threonin- und Serin-Seitenketten gebunden.[2] Mucine werden in abgesonderte und transmembrane Mucine unterteilt.[3]
Mucine oder Mukus-Glykoproteine sind der makromolekulare Hauptbestandteil von Säugetierschleim.[4] Er wurde auch in einer Studie zur Bewertung von durch Zytozentrifugieren konzentrierten Sputumabstriche zum Nachweis säurefester Bazillen verwendet.[5]
Anwendung
Mucin aus dem Schweinemagen wird wie folgt verwendet:
  • zur Erstellung der Standardkurve für die Quantifizierung von Mucin-2, das während einer Schleimhautentzündung bei Mäusen gebildet wird[6]
  • als eine Komponente von Verdauungsflüssigkeitslösungen in menschlichen In-vitro-Verdauungsmodellen[7]
  • als eine Komponente von künstlicher Speichelflüssigkeit[8]
Mucin aus dem Schweinemagen wurde in Studien an der Bindungsstelle des galaktosespezifischen Agglutinins PA-IL von Pseudomonas aeruginosa eingesetzt.[9]
Biochem./physiol. Wirkung
Mucin findet sich in vielen phamakologischen Anwendungen im Bereich der Arzneimittelabgabe wieder.[1] Mucine nehmen bei Entzündungen eine schützende Rolle ein. Die Deregulierung der Mucinsynthese trägt zur Tumorgenese und chronischen Entzündung bei.[3]
Schleim bildet die Schutzhülle für alle Epitheloberflächen. Der strukturelle Hauptbestandteil von Schleim sind gelbildende Mucine. Die Schleimschicht, die das Darmepithel bedeckt, umfasst das MUC2-Mucin als zentrales Molekül. MUC2 wird von Becherzellen gebildet.[10]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Amparo Gamero et al.
Foods (Basel, Switzerland), 8(5) (2019-05-06)
The aim of the present study was to determine how variation in the biscuit matrix affects both the degree of in vitro fragmentation and the starch hydrolysis that occurs during the oral phase of digestion. Using three different oat ingredient
Enhancement of the solubility, stability and bioaccessibility of quercetin using protein-based excipient emulsions
Chen X, et al.
Food Research International, 114, 30-37 (2018)
Mucins in cancer: function, prognosis and therapy
Kufe DW
Nature Reviews. Cancer, 9(12), 874-874 (2009)
An optimized purification process for porcine gastric mucin with preservation of its native functional properties
Schomig VJ, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(50), 44932-44943 (2016)
Structural investigation of porcine stomach mucin by X-ray fiber diffraction and homology modeling
Veluraja K, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 406(4), 570-573 (2011)
Artikel
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What is the best way to sterilise the product without destroying the structure?
    1 answer
    1. The structural integrity of this product has not been evaluated post-sterilization. A general procedure for sterilizing mucin has been published as follows:
      1. Place dry powdered mucin in a flask.
      2. Cover the mucin with 95% ethanol.
      3. Heat the covered mucin at 70 °C for 24 hours.
      4. Evaporate the alcohol to recover the mucin.
      This information is taken from Yeung, A.T.Y. et al., MBio, 3(3), e00073-12 (2012).
      In addition, this product is described as soluble in 1 M NaOH: soluble 20 mg/mL:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m2378
      This Millex syringe filter should be chemically compatible to filter sterilize that solution (this product is intended for a volume range ~ 10 – 100 ml solution):
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/slgvr33rs
      See user guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/409/570/pr05510w-ms.pdf
      Helpful?
  2. How does this differ from human mucin?
    1 answer
    1. This product has not been tested in comparison to human-source mucin.
      It may be helpful to read through the following publication:
      https://www.nature.com/articles/s41598-020-77129-4
      Helpful?
  3. I saw that this product is made by peptide degradation. by that way, can it harvest transmembrane mucins? I wonder this product contains transmembrane mucin too, especially MUC1.
    1 answer
    1. This product is a very crude preparation of mucin obtained by digestion of hog stomach with pepsin, followed by precipitation of the mucin with alcohol. The crude mucin is collected by filtration and dried. It is a mixture of glycoproteins. Transmembrane mucins tend to be heavily glycosylated and are more resistant to digestion however, conditions such as pH, temperature, and activity of the enzyme may lead to degradation. Further characterization of the mucins present in the final product is not performed.
      Helpful?
  4. What is the molecular weight of Product M2378, Mucin from porcine stomach?
    1 answer
    1. This product is a crude mixture of glycoproteins. The sugar and amino acid composition of the mucin has not been determined.
      Helpful?
  5. How can I solubilize Product M2378, Mucin from porcine stomach?
    1 answer
    1. This crude mucin may not be readily soluble in solution. At 20 mg/mL in 1 M sodium hydroxide, turbid suspensions are observed. To try to increase the solubility, one might try further dilution and sonication, but we have not tried this in our labs.
      Helpful?
  6. What are the differences between Mucin from porcine stomach Products M2378 and M1778?
    1 answer
    1. Product No. M2378 is a crude mucin preparation. Product No. M1778 is a partially purified powder prepared according to the method described in Glenister, D.A. and Salmon. K. Microbial Ecol. in Health & Disease 1, 31, (1988). The amount of bound sialic acids are also different. Please refer to the specification sheets on our website.
      Helpful?
  7. What does the "Type" designation in Mucin from porcine stomach mean?
    1 answer
    1. The type designation does not have any particular biological significance.  It is used to emphasize differences in the listings of this product.
      Helpful?
  8. Is Product M2378, Mucin from porcine stomach, a purified preparation of mucin?
    1 answer
    1. No. This product is a crude preparation of mucin; it is a mixture of glycoproteins.  It is obtained by digestion of hog stomach with pepsin, followed by precipitation and other steps.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.