Merck
G1253
Sigma-Aldrich
Xanthangummi aus Xanthomonas campestris
Synonym(e):
Gummi Xanthan
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
Xanthomonas campestris
Form
powder
Farbe
faint yellow to beige
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C13H10O/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
InChIKey
GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Xanthangummi ist ein anionisches Polysaccharid, das aus einem β-(1→4)-D-Glucopyranose-Glucan-Gerüst mit Seitenketten aus (1→3)-α-D-Mannopyranose-, (2→1)-β-D-Glucuronsäure- und (4→1)-β-D-Mannopyranose-Einheiten an alternierenden Resten besteht. Rund die Hälfte aller terminalen Mannosereste ist 4,6-pyruviert, während die meisten inneren Mannosereste 6-acetyliert sind. Seine Eigenschaften machen Xanthangummi zu einem nützlichen Matrixbestandteil von Wirkstoffabgabesystemen. Es bildet stabile Wirkstoffsuspensionen in wässrigen Medien und mit Johannisbrotkernmehl oder Guaran ein weiches Gel. Xanthangummi ahmt die Textur von Lipiden nach und wird in Experimenten an Mäusen zur Untersuchung von Signalwegen, die durch Aufnahme von lipidhaltigen Reagenzien initiiert werden, als Kontrolle verwendet.
Sonstige Hinweise
Ein Polysaccharid, das Glucose, Mannose, Kaliumglucuronat, Acetat und Pyruvat enthält. Bildet ein hydrophiles Kolloid.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
M Jain et al.
Phytopathology, 109(10), 1811-1819 (2019-05-16)
'Candidatus Liberibacter' spp. are uncultured insect endosymbionts and phloem-limited bacterial plant pathogens associated with diseases ranging from severe to nearly asymptomatic. 'Ca. L. asiaticus', causal agent of Huanglongbing or citrus "greening," and 'Ca. L. solanacearum', causal agent of potato zebra
Marijn M Kool et al.
Carbohydrate polymers, 97(2), 368-375 (2013-08-06)
Differently modified xanthans, varying in degree of acetylation and/or pyruvylation were incubated with the experimental cellulase mixture C1-G1 from Myceliophthora thermophila C1. The ionic strength and/or temperature of the xanthan solutions were varied, to obtain different xanthan conformations. The exact
Yunmei Luo et al.
International journal of biological macromolecules, 144, 967-977 (2019-11-11)
Controlling and delaying the retrogradation of gelatinized rice starch (GRS) can improve the quality of GRS-based foods during storage. Here, we evaluated the influence of corn protein hydrolysates (CPHs), rice protein hydrolysates (RPHs), wheat protein hydrolysates (WPHs), and soybean protein
Anuj Kumar et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 104, 109983-109983 (2019-09-11)
We report the development of halloysite nanotubes (HNTs)/carboxylated-cellulose nanocrystals (cCNCs) - reinforced and ionically-crosslinked k-carrageenan (k-CG)/xanthan gum (XG) hydrogels. In this study, cCNCs were extracted from microcrystalline cellulose using ammonium persulfate and exhibit 'spindle-like' nanocrystals with approximate diameter of 15-30 nm
Manuel Viuda-Martos et al.
Food & function, 9(1), 573-584 (2017-12-22)
The aim of this work was to determine the protective effect of different dietary fibers on (i) the recovery and bioaccessibility indexes, and (ii) the stability of polyphenolic compounds (phenolic acids, flavonoids and anthocyanins) of maqui berry powder subjected to