Wichtige Dokumente
82280
1,2-Propandiol
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
Propylenglykol
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
viscous liquid
Selbstzündungstemp.
779 °F
Haltbarkeit
3 yr
Expl.-Gr.
12.5 %
Verunreinigungen
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
Abdampfrückstand
≤0.005%
Glührückstand
<0.005% (as SO4)
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.433
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCActive Filters