Merck
W294004
Sigma-Aldrich
Propylenglycol
≥99.5% (GC), FCC, FG
Synonym(e):
1,2-Propandiol, Propylenglykol
Größe auswählen
W294004-SAMPLE-K
CHF 60.50
1 KG
CHF 83.10
10 KG
CHF 239.00
25 KG
CHF 469.00
CHF 60.50
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W294004-SAMPLE-K
CHF 60.50
1 KG
CHF 83.10
10 KG
CHF 239.00
25 KG
CHF 469.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.09
FEMA-Nummer:
2940
Beilstein:
1340498
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
4212
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 60.50
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.320
FDA 21 CFR 176.180
FDA 21 CFR 176.210
FDA 21 CFR 184.1666
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
viscous liquid
Selbstzündungstemp.
779 °F
Expl.-Gr.
12.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Propylenglykol ist ein aliphatischer zweiwertiger Alkohol mit einer breiten Palette von Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, z. B. als Antibackmittel, Antioxidationsmittel, Feuchthaltemittel, Aromastoff, Emulgator, Stabilisator oder Verdickungsmittel.[1][2]
Anwendung
  • Fatally impaired glucose digestion by propylene glycol in Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) and co-formulation with terpenoids for enhancing attractive toxic sugar baits.: In dieser Studie wird die Anwendung von Propylenglykol zur Beeinträchtigung der Glukoseverdauung bei Moskitos untersucht, was einen neuartigen Ansatz zur Vektorkontrolle durch verbesserte toxische Zuckerköder bietet. Die Synergie mit Terpenoiden erweitert dessen Wirkung und stellt signifikante Fortschritte bei Strategien der Schädlingsbekämpfung dar (Maes et al., 2024).
  • Null cross-modal effects of olfactory training on visual, auditory or olfactory working memory in 6- to 9-year-old children.: In dieser neurowissenschaftlichen Studie wird Propylenglycol in olfaktorischen Trainingsübungen eingesetzt, um dessen Potenzial zur Beeinflussung intermodaler sensorischer Verarbeitung zu untersuchen. Obwohl die Studie diesbezüglich keine Ergebnisse geliefert hat, stellt die Studie eine kritische Bewertung sensorischer Integrationstherapien dar (Pieniak et al., 2024).
  • Propylene glycol toxicity in an adolescent secondary to chronic cornstarch ingestion.: Diese medizinische Fallstudie befasst sich mit den Risiken, die mit einer übermäßigen Aufnahme von Propylenglycol verbunden sind, sowie dessen potenziell toxischer Wirkung. Die Studie dient als mahnende Erinnerung für die Notwendigkeit behördlicher Prüfungen und eines öffentlichen Bewusstseins für chemische Zusatzstoffe in Nahrungsmittelprodukten (Downey et al., 2024).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Handbook of Preservatives, 508-508 (2004)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 2, 2347-2347 (1997)
Bahareh Eftekharzadeh et al.
Nature communications, 10(1), 3562-3562 (2019-08-10)
Molecular chaperones such as Hsp40 and Hsp70 hold the androgen receptor (AR) in an inactive conformation. They are released in the presence of androgens, enabling transactivation and causing the receptor to become aggregation-prone. Here we show that these molecular chaperones
R S Rajasenan et al.
Toxicology and applied pharmacology, 135(1), 89-99 (1995-11-01)
Engrafting components of human immune systems in severe combined immunodeficient (SCID) mice has been utilized to investigate the pathogenesis of several human autoimmune diseases and may provide a model for studying idiosyncratic drug toxicity. The purpose of this investigation was
Gai Ling Li et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 84(1-2), 49-57 (2002-10-26)
To achieve a therapeutical effect of the anti-Parkinson's drug R-apomorphine via iontophoresis delivery, enhancement strategies in vitro were explored using three structurally related enhancers, lauric acid (LA), dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB) and Laureth-3 oxyethylene ether (C(12)EO(3)). Human stratum corneum and shed
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf