8.22324
1,2-Propandiol
EMPLURA®
Synonym(e):
1,2-Propandiol, 1,2-Propylenglycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.11 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
371 °C
Wirksamkeit
19400-36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
20800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.4-17.4 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Verunreinigungen
≤0.2% Water
Brechungsindex
n20/D 1.43
pH-Wert
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
188 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-59 °C
Übergangstemp.
flash point 99 °C
Dichte
1.04 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(CO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- (1)H-NMR metabolomics investigation of CSF from children with HIV reveals altered neuroenergetics due to persistent immune activation: In dieser Forschungsarbeit wird 1,2-Propandiol bei der Erstellung metabolischer Profile verwendet, um die ZSF bei Kindern mit HIV zu untersuchen und neuroenergetische Veränderungen aufgrund einer persistierenden Immunaktivierung zu identifizieren (Thirion et al., 2024).
- Insight into the influence of natural deep eutectic solvents on the extraction of phenolic compounds from poplar type propolis: Composition and in vitro biological activity: Die Studie untersucht die Verwendung von auf 1,2-Propandiol basierten starken eutektischen Lösungsmitteln zur Extraktion von Phenolverbindungen aus Propolis und bewertet deren Zusammensetzung und biologische Aktivität (Trusheva et al., 2024).
- In Silico-Assisted Isolation of trans-Resveratrol and trans-e-Viniferin from Grapevine Canes and Their Sustainable Extraction Using Natural Deep Eutectic Solvents (NADES): In dieser Publikation wird die Anwendung von 1,2-Propandiol bei der grünen chemischen Extraktion wertvoller Verbindungen aus Weinreben mittels rechnergestützter und experimenteller Methoden erörtert (Kiene et al., 2023).
- Untargeted metabolomics provide new insights into the implication of Lactobacillus helveticus strains isolated from natural whey starter in methylglyoxal-mediated browning: Forschungsarbeit unter Verwendung von 1,2-Propandiol in Metabolom-Studien, um die von Lactobacillus-Stämmen in Milchprodukten beeinflussten Stoffwechselwege zu verstehen (Galimberti et al., 2023).
- Milk oligosaccharide-driven persistence of Bifidobacterium pseudocatenulatum modulates local and systemic microbial metabolites upon synbiotic treatment in conventionally colonized mice: Diese Studie konzentrierte sich auf die Rolle von 1,2-Propandiol bei der Modulation mikrobieller Metaboliten durch synbiotische Behandlungen, die sich auf die Mikrobiota des Darms und die systemische Gesundheit auswirken (Larke et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,036–1,037
Wasser: ≤ 0,20 %
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.