1146505
USP
Colestipol -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
colestipol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Cl-].N(CCNCCN)CCNCCN.[H+]
InChI
1S/C8H23N5.ClH/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10;/h11-13H,1-10H2;1H
InChIKey
GACQNVJDWUAPFY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Colestipol Hydrochloride for Oral Suspension
- Colestipol Hydrochloride Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)