Merck
1.14661
Supelco
Phosphate Test Kit, colorimetric
0.25-3.0 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Phosphat
Größe auswählen
100 TESTS
CHF 164.00
CHF 164.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TESTS
CHF 164.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 164.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Phosphat-Test in Süßwasser und Salzwasser, colorimetric, 0.25-3.0 mg/L (PO43-), for use with MQUANT®
spezifische(r) Analyt(en)
phosphate
Qualitätsniveau
Messbereich
0.25-3.0 mg/L (PO43-)
Kompatibilität
for use with MQUANT®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieser MQuant®-Phosphattest (vormals MColortest®) eignet sich für die kolorimetrische Bestimmung mit einer anwenderfreundlichen Farbkarte. Die Reagenzien werden zu der Probe gegeben, was zu einer Farbreaktion führt. Die Konzentration wird durch Zuordnung der Farbe zu einem Wert auf einer Referenzskala bestimmt.
Verfahren: kolorimetrisch mit Farbkarte 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mg/l PO43- MQuant®
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Testentspricht
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1